B0908
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122
nominal capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, polycarbonate bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
round bottle
screw top cap
translucent bottle
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
Junta
Joints threaded neck (52.6)
Características
RCF 7,100 × g
with cap
embalagem
case of 16
pack of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3122-1000
Parâmetros
7100 × g max. RCF
diâm. da garrafa x C
98.17 mm × 169.7 mm
capacidade nominal
1000 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Ideal for low-speed centrifugation of biological and chemical samples.
- Use polypropylene sealing cap assemblies for enhanced leakproof assurance, especially at maximum speeds or when handling hazardous materials.
- Autoclavable.
- Offers excellent mechanical strength properties..
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)