CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
Sinônimo(s):
desiccators, glass desiccators
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 3081-250
Altura
357 mm
capacidade
10.5 L
câmara P
120 mm
flange D.I.
273.5 mm
diâmetro da placa
230 mm
adequação
suitable for (general analytical work)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3081250-1EA | 4061833875063 |