BR65238
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 368 mm, top socket joint: 24/29
About This Item
Produtos recomendados
Junta
socket joint: top24/29
Características
lid with socket and stopcock
fabricante/nome comercial
BRAND 65238
diâmetro nominal × D.E. × A
200 mm × 270 mm × 368 mm
Descrição geral
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid. Desiccators with sockets are supplied with 24/29 socket, and interchangeable Boro 3.3 stopcock.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)