Documentos Principais
BR65805
BRAND® desiccator
size 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
descrição
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 65805
tamanho
150 mm
Descrição geral
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)