S5766
Wheaton Coplin staining jars
5 slide jar with plastic screw cap
Sinônimo(s):
900570, Coplin Staining Jars, Wheaton Staining Jars
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass jar
Características
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900570
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 90 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)