G25150
Sephadex® G-25
Medium
Sinônimo(s):
Sephadex G-25 Medium, Sephadex® G-25 resins, Size exclusion resins
técnica(s)
buffer exchange: suitable
Grupo ativo da matriz
phase
inchaço
1 g swells to 4-6 mL
tamanho da esfera
50-150 μm
aplicação(ões)
life science and biopharma
compatibilidade
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Dextrans: 100 - 5,000
Globular Proteins 1,000 - 5,000
Sephadex® G-25 has been used:
- in the desalting of protease
- in the column for the separation of radioiodinated oTP-1 from free iodine during the characterization of radioiodinated oTP-1 and receptor assay validation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Rapid desalting, contaminant removal, and transfer to a new buffer in a single step.
- High recovery rate with minimal sample dilution.
- Offered in prepacked HiPrep Desalting and HiTrap desalting columns for convenient and fast desalting.
- Specifically designed as a BioProcess resin for industrial applications.
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?