G50150
Sephadex® G-50 Size Exclusion Resin
Medium, 100-285 mesh
Sinônimo(s):
Dextran 50
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sephadex® G-50, Medium
Nível de qualidade
Formulário
slurry
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
Agarose
Grupo ativo da matriz
polymer
inchaço
-1 g swells to 9-11 mL
tamanho da esfera
50-150 μm
técnica de separação
size exclusion (SEC)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,500 - 30,000
Dextrans: 500 - 10,000
Outras notas
G50150-500G′s updated product number is GE17-0043-02
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?