técnica(s)
buffer exchange: suitable
Grupo ativo da matriz
phase
inchaço
1 g swells to 4-6 mL
tamanho da esfera
20-80 μm
aplicação(ões)
life science and biopharma
compatibilidade
Cytiva
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
Descrição geral
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 1,000 - 5,000
Dextrans: 100 - 5,000
Aplicação
Outras notas
G2580-500G′s updated product number is GE17-0032-02
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3