S4767
Wheaton staining dishes
20 slides, covers only
Sinônimo(s):
900202
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rectangular
soda-lime glass
embalagem
pack of 3 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900202
Prato: C × L
95 mm × 76 mm
capacidade da placa
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)