B5887
Sodium butyrate
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
Butyric acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.
Keep in a dry place. )
técnica(s)
DNA amplification: suitable
cell based assay: suitable
inhibition assay: suitable
cor
white
pf
250-253 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
traços de cátion
Na: 19.8-22.0% (anhydrous)
adequação
suitable for DNA precipitation
aplicação(ões)
cell analysis
life science and biopharma
lipidomics
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
Aplicação
- as a component in homogenization and immunoprecipitation buffer for HDAC inhibition in fly embryos and insect s2 cells.
- as histone deacetylase inhibitor in breast cancer cell line MDA-MB-231, analysed by cell viability assay and viral replication assay.
- to enhance the production of recombinant tissue-plasminogen activator (t-PA) in Chinese hamster ovary (CHO) cells in a bioreactor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.