Documentos Principais
SML1623
Sigma-Aldrich
MSP-3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-4-(thiophen-2-yl)butanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
305.39
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)CCCC2=CC=CS2
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-20-15-10-12(7-8-14(15)18)11-17-16(19)6-2-4-13-5-3-9-21-13/h3,5,7-10,18H,2,4,6,11H2,1H3,(H,17,19)
chave InChI
HCUVEUVIUAJXRB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MSP-3 is a Transient Receptor Potential Vanilloid Type-1 (TRPV1) channel agonist with antioxidant and neuroprotective activity. MSP-3 activated TRPV1 channels with similar efficacy as compared to capsaicin (EC50 = 870 nM). It protected a keratinocyte cell line from oxidative stress damage with more efficacy than capsaicin and prevented the damage caused by H2O2 in differentiated human neuroblastoma cell lines as well as in rat cortical slices.
TRPV1 agonist protective against oxidative stress
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)