Documentos Principais
A6853
Sigma-Aldrich
α2A-Adrenergic Receptor preparation
membrane suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.84
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
membrane suspension
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)