SML0785
AZ628
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1-Cyano-1-methylethyl)-N-[3-[(3,4-dihydro-3-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)amino]-4-methylphenyl]-benzamide, AZ-628
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1([c](c2c(nc1)ccc(c2)Nc3c(ccc(c3)NC(=O)c4cc(ccc4)C(C)(C)C#N)C)=O)C
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-17-8-9-21(31-25(33)18-6-5-7-19(12-18)27(2,3)15-28)14-24(17)30-20-10-11-23-22(13-20)26(34)32(4)16-29-23/h5-14,16,30H,1-4H3,(H,31,33)
chave InChI
ZGBGPEDJXCYQPH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)