M9511
Minocycline hydrochloride
powder, antibiotic
Sinônimo(s):
Minomycin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Minocycline hydrochloride, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
espectro de atividade do antibiótico
mycobacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
originador
Teva
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C23H27N3O7.ClH/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H/t9-,11-,17-,23-;/m0./s1
chave InChI
GLMUAFMGXXHGLU-VQAITOIOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to prepare nanoliposomes to check its effect on macrophages
- for the inhibition of neuroinflammation and neuropathic pain
- to treat glioma in murine GL261 glioma cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?