557303
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Nível de qualidade
Ensaio
~97-102% (by Assay)
Formulário
powder (or crystals)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
red-brown
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
chave InChI
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1