Documentos Principais
PHR1806
Supelco
Rifampicina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-(4-Metilpiperaziniliminometil)rifamicina SV, Rifamicina AMP, Rifampina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H58N4O12
Número CAS:
Peso molecular:
822.94
Beilstein:
5723476
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. R0700000
traceable to USP 1604009
família API
rifampin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
chave InChI
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibe a formação de partículas virais maduras a partir de DNA e proteínas.
Modo de ação: Inibe o início da síntese de RNA ligando-se à subunidade β da RNA polimerase.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3639 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Minocycline hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001930
Minocycline hydrochloride
Pyrazinamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP906
Pyrazinamide
Pyrazinamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P4050000
Pyrazinamide
Pyrantel Pamoate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2080
Pyrantel Pamoate