PHR1159
Clindamycin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. C225000
traceable to USP 1136002
família API
clindamycin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
chave InChI
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clindamycin is a common antibiotic drug generally employed for the treatment of infections caused by gram-positive aerobes and both gram-negative and gram-positive anaerobic pathogens.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?