T7660
Tetracycline hydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Tetracycline HCL
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
forma
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
yellow
pf
220-223 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
chave InChI
XMEVHPAGJVLHIG-FMZCEJRJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2