D5207
Doxiciclina
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Cloridrato de doxiciclina (hemietanolato hemi-hidratado)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Doxiciclina, Suitable for Cell Culture
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
chave InChI
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemical structure: tetracycline
Doxycycline hyclate belongs to the second generation of tetracycline antibiotics family. Doxycycline hyclate shows minimal side effects upon usage. It is effective for the treatment of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and promotes speedy recovery.
Aplicação
Doxycycline hyclate is a synthetic oxytetracycline derivative. It has been used to eliminate Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in rodent reservoirs and to eliminate Ixodes scapularis ticks. It is a broad spectrum inhibitor used to inhibit matrix metalloproteinases (MMP), such as type 1 collagenase in studies on wound healing and tissue remodeling.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da atividade: Eficaz contra um inibidor de amplo espectro de metaloproteinases de matriz in vivo.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)