D3447
Doxycycline hydrochloride
Sinônimo(s):
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)- 1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, hydrochloride (1:1), (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
powder
cor
yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-7,10,14-15,17,25-27,31-32H,23H2,1-3H3;1H/b21-13-;/t7-,10+,14+,15-,17-,22-;/m0./s1
chave InChI
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3