46161
Demeclocycline hydrochloride hydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Chlorodemethyltetracycline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O
InChI
1S/C21H21ClN2O8.ClH.H2O/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H;1H2/t6-,7-,14-,15-,21-;;/m0../s1
chave InChI
LZJOUJFCRCXBBC-XZJYMHMKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxytetracycline and tetracycline in pig manure samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to triple quadrupole mass spectrometer equipped with electrospray ionization source (QqQ-ESI-MS/MS) and dynamic multiple reaction monitoring (dMRM) mode of detection.
- Oxytetracycline hydrochloride in dairy products by UHPLC-QqQ-ESI-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?