1136002
USP
Clindamycin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clindamycin hydrochloride monohydrate, (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clindamycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S([C@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)[C@H](NC(=O)[C@H]2[N+H](C[C@@H](C2)CCC)C)[C@@H](Cl)C)C.[Cl-].O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H;1H2/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;;/m0../s1
chave InChI
KWMXKEGEOADCEQ-WNNJHRBUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)