1138008
USP
Clindamycin phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clindamycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
chave InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Clindamycin Phosphate Gel
- Clindamycin Phosphate Vaginal Cream
- Clindamycin Phosphate Topical Suspension
- Clindamycin Phosphate Vaginal Inserts
- Clindamycin Phosphate Topical Solution
- Clindamycin Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Outras notas
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)