Documentos Principais
358967
Sigma-Aldrich
Hidrogenossulfato de tetrametilamônio
98%
Sinônimo(s):
N,N,N-Trimethyl-methanaminium hydrogensulfate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
171.22 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
292-295 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O hidrogenossulfato de tetrametilamônio hidratado é usado de modo geral como catalisador de transferência de fase. Também pode ser usado como agente de derivatização para aplicações de cromatografia gasosa/espectrometria de massa (GC-MS).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Green oxidation with aqueous hydrogen peroxide.
Noyori R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 1977-1986 (2003)
Analysis of chlorophenoxy acid herbicides in water by large-volume on-line derivatization and gas chromatography?mass spectrometry.
Ding W H, et al.
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 111-116 (2000)