87726
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
189.23
Beilstein:
4829202
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
crystals
qualidade
crystallized
cadeia de caracteres SMILES
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.
Aplicação
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)