196614
2,6-Difluoroaniline
≥97%
Sinônimo(s):
2,6-Difluorobenzenamine, 2,6-Difluorobenzeneamine, 2,6-Difluorophenylamine
Ensaio
≥97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
pb
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
chave InChI
ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-2,6-difluorophenyl-5-methoxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide, herbicidal compound
- series of 2,6,9-trisubstituted purine inhibitors of p38α kinase
- substituted phenylthiomorpholine dioxide, an active pharmaceutical intermediate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?