Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
pf
16.1 °C (lit.)
densidade
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
46 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
F12804-100G | 4061838354389 |
F12804-10G | 4061833611838 |