Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
178 °C (lit.)
pf
8-12 °C (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?