Documentos Principais
156035
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenol
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Beilstein:
2045663
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.56 mmHg ( 40 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−2-−1.8 °C (lit.)
densidade
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
chave InChI
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)phenol (3-Hydroxybenzotrifluoride) was used in the preparation of travoprost (antiglaucoma agent).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Boulton LT, et al.
Organic Process Research & Development, 6(2), 138-145 (2002)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
156035-100G4061837631863
156035-25G4061838742391
156035-1KG
156035-5G