Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
54-57 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50, clear, colorless to faint yellow or tan (mg/mL)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
chave InChI
HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?