753092
Pentafluorophenyl acrylate
contains <200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
2-Propenoic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H3F5O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
<200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n/D 1.434
densidade
1.446
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H3F5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
chave InChI
RFOWDPMCXHVGET-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Acrylate monomer with an activated ester for coupling (esterification/amidation) reactions
Pentafluorophenyl acrylate may be used in the preparation of highly porous polymers (poly HIPs). Pentafluorophenyl acrylate (PFPA) can undergo reversible addition fragmentation transfer (RAFT) polymerization with oligoethylene glycol acrylate (OEGA) or diethylene glycol acrylate (DEGA).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Factors influencing the synthesis and the post-modification of PEGylated pentafluorophenyl acrylate containing copolymers
Beija M, et al.
European Polymer Journal, 49, 3060?3071-3060?3071 (2013)
Reactive thiol-ene emulsion-templated porous polymers incorporating pentafluorophenyl acrylate
Kircher L, et al.
Polymer, 54(7), 1755-1761 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
753092-5G | 4061832929453 |
753092-1G | 4061826175866 |