377074
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
p.e.
122-123 °C (lit.)
densidade
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(F)(F)F)c(F)c1F
InChI
1S/C8F8O2/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)18-7(17)8(14,15)16
chave InChI
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the esterification of 2′-carboxyrhodamine dye to form pentafluorophenyl ester as a single isomer.
- As an acylating agent and a coupling agent for the peptide-type coupling of N-substituted glycine oligomers.
- In the synthesis of pentafluorophenyl thiophene-3-acetate (PFPTA) by reacting with 3-thiopheneacetic acid.
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?