196916
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
(Perfluorophenyl)ethylene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-vinylbenzene, Ethenylpentafluorobenzene
About This Item
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
chave InChI
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup