Documentos Principais
367656
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
Sinônimo(s):
HFiPA
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
Número CAS:
Peso molecular:
222.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1.22 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.319 (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
chave InChI
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)