444006
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Sinônimo(s):
HFBMA
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
p.e.
134-136 °C (lit.)
densidade
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
chave InChI
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?