Documentos Principais
474193
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
97%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
1,1-Dihydroperfluoropropyl methacrylate, 1H ,1H -Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CF2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
218.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
contém
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.347 (lit.)
p.e.
55 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O2/c1-4(2)5(13)14-3-6(8,9)7(10,11)12/h1,3H2,2H3
chave InChI
CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lucas Narciso Meirelles et al.
Journal of separation science, 41(19), 3669-3676 (2018-08-01)
Organo-silica monolithic capillary columns were prepared using thermally initiated polymerization of mixtures containing 3-(methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane as the silicon-containing monomer, an aqueous acid catalyst, ethylene dimethacrylate as the cross-linker, a functional monomer selected from the group comprising octadecyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, pentafluoropropyl