297720
2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinônimo(s):
TFEA
Ensaio
99%
contém
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.35 (lit.)
p.e.
46 °C/125 mmHg (lit.)
densidade
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-4(9)10-3-5(6,7)8/h2H,1,3H2
chave InChI
VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?