Documentos Principais
474355
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate
96%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)9CF3
Número CAS:
Peso molecular:
618.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
contém
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
p.e.
122 °C/4 mmHg (lit.)
pf
48-53 °C (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
chave InChI
FIAHOPQKBBASOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)