Documentos Principais
532770
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
97%
Sinônimo(s):
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)3(CH2)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
264.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.314 (lit.)
p.e.
140-143 °C (lit.)
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
cadeia de caracteres SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
chave InChI
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J F Ayala-Cabrera et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460463-460463 (2019-08-27)
In this work, the suitability of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the multi-class determination of different families of neutral per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), such as fluorotelomer olefins (FTOs), alcohols (FTOHs) and fluorooctanesulfonamides (FOSAs)