373761
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
contains 50-200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.361 (lit.)
p.e.
59 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
chave InChI
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?