Key Documents
290408
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenol
99%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pb
85 °C/20 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H4F2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Transformation of 3,4-difluorophenol by Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, has been reported.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U Wunderwald et al.
Biodegradation, 8(6), 379-385 (1997-01-01)
The Penicillium frequentans strain Bi 7/2, using phenol as a sole source of carbon and energy, transformed the fluorinated phenols 2,3-, 2,4-, 2,5- and 3,4-difluorophenol rapidly. After growth on phenol, resting mycelia of the fungus converted the difluorophenols completely at