178470
4-(Trifluoromethyl)phenol
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
pf
45-47 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
chave InChI
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-(Trifluoromethyl)phenol also known as p-trifluoromethylphenol, is used in synthesis of polymers and monomers.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?