Documentos Principais
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5F3O
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
206-945-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
p.e.
73-75 °C/11 hPa
pf
46-48 °C
temperatura de transição
flash point 83 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
chave InChI
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup