195359
4-Fluorobenzotrifluoride
98%
Sinônimo(s):
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
102-105 °C (lit.)
pf
−42-−41.7 °C (lit.)
densidade
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2,2′-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2′-biphenol
- (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake
- 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S188468-1EA | |
195359-1KG | |
195359-5G | 4061837071379 |
195359-25G | 4061837071355 |
195359-25KG |