Documentos Principais
C26003
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrifluoride
99%
Sinônimo(s):
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CF3
Número CAS:
Peso molecular:
180.55
Beilstein:
510993
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
152 °C (lit.)
densidade
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)