C26208
3-Chlorobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
137-138 °C (lit.)
pf
−56 °C (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?