Documentos Principais
CF0036
Sigma-Aldrich
Trifluoromethyl azide
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Azidotrifluoromethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CF3N3
Número CAS:
Peso molecular:
111.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
cadeia de caracteres SMILES
FC(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/CF3N3/c2-1(3,4)6-7-5
chave InChI
VTWUWWKZOBMMPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trifluoromethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)