Key Documents
CF0044
Sigma-Aldrich
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Sinônimo(s):
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3F4N3
Número CAS:
Peso molecular:
157.07
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
chave InChI
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tetrafluoropropyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)