CF0037
Pentafluoroethyl azide
0.15 M in THF
Sinônimo(s):
1-Azido-1,1,2,2,2-pentafluoro-ethane, Azidopentafluoroethane
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
0.15 M in THF
cadeia de caracteres SMILES
FC(N=[N+]=[N-])(C(F)(F)F)F
InChI
1S/C2F5N3/c3-1(4,5)2(6,7)9-10-8
chave InChI
YMKCLASCLZKEFR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C