Documentos
376426
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium tribromide
97%
Sinônimo(s):
BTMABr3, Benzyltrimethylammonium bromide dibromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
389.95
Beilstein:
7105839
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
99-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3